Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo Omega Pro-tech XP™
Código de producto. 13455259
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
13455259 M paquete de 1000
15175544 L cada uno
12735875 XL paquete de 100
14891292 Pequeño paquete de 1000
4 options
Código de producto. 13455259
Marca: Nitritex™ OPTXP2103M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de laboratorio de primera calidad ofrecen una protección excelente y una sensibilidad al tacto excepcional.Los guantes de nitrilo Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ son guantes de laboratorio no estériles de longitud adicional que no contienen absolutamente nada de látex, lo que elimina todo el riesgo de reacciones alérgicas al látex de tipo 1.
  • El material de nitrilo violeta es resistente a una amplia gama de productos químicos, ácidos grasos y líquidos corporales
  • Los guantes ambidiestros tienen una longitud de 300 mm para proporcionar una protección adicional en los puños
  • Fuerte resistencia a las perforaciones sin comprometer el sensibilidad al tacto ni la maniobrabilidad
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y aumentar la estabilidad de los brazos
  • La superficie texturizada ofrece un agarre mejorado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN420:2003 y EN374-1 y 2:2003
Clasificación Diseño de complejos de EPI de categoría III europea
Color Morado
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Resistente a Productos químicos, fluidos corporales, ácidos grasos
Longitud del puño (imperial) 12 in
Longitud del puño (métrico) 300 mm