Descripción
- Equipado con conectores LEMO
- Exclusivo para CB con puerto de acceso eléctrico
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 20 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 2 kg |
| Intervalo de velocidad | 5 to 220 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Tipo de producto | Orbital horizontal shaker |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Descripción | Agitador «professional»: agitador y controlador equipados con conectores LEMO, exclusivamente para CB con puerto de acceso eléctrico, de 100 a 240 V, 50-60 Hz |
| Modelo | Professional Shaker |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER CB170, CB220 |