Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador electrónico blanco de cuidado de la piel
Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dispensa jabón sin necesidad de tocar el dispositivo para reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
- Reduce los costes en zonas de uso intensivo, con un mantenimiento sencillo.
- Hay opción de botón o cerradura
- Diseño elegante y contemporáneo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador sin contacto |
| Color | Blanco |
| Fondo (imperial) | 3.9 in. |
| Fondo (métrico) | 10 cm |
| Longitud (imperial) | 11.4 in. |
| Longitud (métrico) | 29 cm |
| Anchura (imperial) | 7.2 in. |
| Anchura (métrico) | 18.3 cm |
| Altura (imperial) | 9.4 in. |
| Altura (métrico) | 23.8 cm |
| Mostrar más |