Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
- El revestimiento de bromobutilo sin costuras tiene un grosor de 0,40 mm
- La capa exterior de Viton™ es resistente a una amplia variedad de productos químicos
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | Bromobutilo, Viton™ |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butyl |
| Tipo de producto | Butyl Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 2120A |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AFKLMN |
| Mostrar más |