Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Profabutyl B-05R
Código de producto. p-7230496 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17240501 7 1 par
17250501 8 1 par
17260501 9 1 par
17270501 10 1 par
17280501 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17240501 Proveedor uvex N.º de proveedor 6094907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados al 100 % con caucho butílico con revestimiento de bromobutilo de 0,50 mm para ofrecer una protección frente a productos químicos cuando se trabaja con compuestos polares como ésteres y cetonas.
  • Guantes de protección frente a productos químicos de caucho butílico sin tejido elástico de punto
  • Revestimiento transparente con bromobutilo de 0,50 mm
  • Agarre mejorado en aplicaciones húmedas
  • Resistente a compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, ácidos y álcalis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Laboratorio
Coating Material Bromobutilo
Color Negro
Latex Free Sí
Material Caucho butílico
Tipo de producto Butyl Gloves
Tamaño 7
Norma EN388 2010X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABIKLNOT
Para utilizar con (aplicación) Áreas antiestáticas, manipulación de productos químicos
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie Profabutyl B-05R
Longitud (métrico) 35 cm