Learn More
Invitrogen™ Conjunto de sobremesa de dispositivos Western
Descripción
El conjunto de sobremesa de dispositivos Western contiene todos los dispositivos, consumibles y reactivos necesarios para realizar inmunotransferencias de gran calidad.
Contenido del conjunto de sobremesa de dispositivos Western:
• Depósito de minigel (n.º de cat. A25977)
• Bolt 4-12% Bis-Tris Plus, 10 pocillos (n.º de cat. NW04120BOX)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES, 20 (n.º de cat. B0002)
• Tampón de muestra Bolt LDS, 4 (n.º de cat. B0007)
• Agente reductor de muestra Bolt, 10 (n.º de cat. B0009)
• Patrón de proteínas preteñidas SeeBlue Plus2 (n.º de cat. LC5925)
• Dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (n.º de cat. IB21001)
• Pilas de transferencia iBlot 2, nitrocelulosa, tamaño normal (n.º de cat. IB23001)
• Dispositivo iBind Western (n.º de cat. SLF1000)
• Tarjetas iBind (n.º de cat. SLF1010)
• Kit de solución iBind (n.º de cat. SLF1020)
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus (n.º de cat. 34577)
Cubeta de minigel
La cubeta de minigel es compatible con diferentes geles Novex, NuPAGE y Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos.
Geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefabricados diseñados para una separación óptima de una amplia gama de tamaños de proteínas en condiciones desnaturalizantes. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt también se usan para obtener resultados óptimos en técnicas cotidianas de separación de proteínas.
Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2
El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 realiza la inmunotransferencia (western blot) de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de siete minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 2 es compatible con membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) y de nitrocelulosa y ofrece un rendimiento comparable al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en menos tiempo. El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 es una parte integral del sistema de transferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia.
Dispositivo iBind Western
El dispositivo iBind Western es un dispositivo para el procesamiento automatizado de western blot que realiza todos los pasos del protocolo de inmunotransferencia desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones de anticuerpos, mediante un flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y el flujo oportunos de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF), en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo. El procedimiento de detección iBind Western minimiza el tiempo de intervención y es altamente reproducible y compatible con todos los protocolos de Western blotting. Preparación rápida: listo para el paso de detección en menos de tres horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Depósito de minigel • Geles Bolt Bis-Tris Plus de 4 a 12 %, 10 pocillos • Tampón de desplazamiento de MES Bolt (20X) • Tampón de muestra de LDS Bolt (4X) • Agente reductor de muestras Bolt (10X) • Patrón de proteínas preteñidas SeeBlue Plus2 • Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 • Pilas de transferencia iBlot 2, nitrocelulosa, tamaño normal • Dispositivo iBind Western • Tarjetas iBind • Kit de soluciones iBind • Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus |
| Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Gel Compatibility | Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, Midi, Mini, gel de tricina, gel de Tris-acetato, gel de Tris-glicina |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Mode of Transfer | En seco |
| Línea de productos | iBlot2 |
| Tipo | Conjunto de dispositivos Western |
| Cantidad | 1 each |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |