Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBlot™ 2 e iBind™ Western
Código de producto. 15789588
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo unitSize
15789588 Kit de inicio 1 set
1 options
Código de producto. 15789588
Marca: Invitrogen™ IB2200S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de inicio iBlot 2 e iBind Western incluye el dispositivo de transferencia de geles iBlot 2, el dispositivo iBind Western y todos los consumibles y reactivos necesarios para comenzar a usar ambos dispositivos para lograr un procesamiento de Western blot y una trasferencia rápidos y eficaces.
Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2
El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 realiza la inmunotransferencia (Western blot) de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de 7 minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 2 es compatible con membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) y de nitrocelulosa y ofrece un rendimiento comparable al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en menos tiempo. El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 es una parte integral del sistema de transferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia.
Dispositivo iBind Western
El dispositivo iBind Western es un dispositivo para el procesamiento automatizado de Western blot que realiza todos los pasos del protocolo de inmunotransferencia desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones con anticuerpo, mediante un flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el SLF, en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo. El procedimiento de detección iBind Western minimiza el tiempo de intervención y es altamente reproducible y compatible con todos los protocolos de Western blot. Preparación rápida: listo para el paso de detección en menos de tres horas.
Contenido del kit de inicio iBlot 2 e iBind Western
  • Dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
  • Pilas de transferencia iBlot 2, nitrocelulosa, tamaño normal
  • Dispositivo iBind Western
  • Tarjetas iBind
  • Kit de soluciones iBind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2
• Pilas de transferencia iBlot 2 nitrocelulosa, tamaño normal
• Dispositivo iBind Western
• Tarjetas iBind
• Kit de soluciones iBind
• Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico Plus.
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Gel Compatibility Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, Midi, Mini, gel de tricina, gel de Tris-acetato, gel de Tris-glicina
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Seco
Línea de productos iBlot2
Tipo Kit de inicio
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo