Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBlot™ 2
Código de producto. 15776048
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo unitSize
15776048 Kit de inicio 1 set
1 options
Código de producto. 15776048
Marca: Invitrogen™ IB21001S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de inicio iBlot 2 incluye el dispositivo de transferencia de geles iBlot 2, así como pilas de transferencia iBlot 2 (nitrocelulosa): todo lo necesario para realizar una rápida transferencia seca de proteínas del gel a la membrana.
El kit de inicio iBlot 2 incluye un dispositivo de transferencia de dos geles iBlot 2 que realiza la inmunotransferencia (Western blot) de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de 7 minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 2 es compatible con membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) y de nitrocelulosa y ofrece un rendimiento comparable al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en menos tiempo. El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 es una parte integral del sistema de transferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas de transferencia consumibles que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia.
Funcionamiento del sistema iBlot 2
Se incorporan depósitos de iones de tampón a la matriz de gel (pilas de transferencia) en lugar de depósitos de tampones o papeles empapados La alta densidad de iones en la matriz de gel permite una rápida transferencia de proteínas. Durante la transferencia, el ánodo de cobre no genera gas oxígeno como resultado de la electrólisis del agua, lo que reduce la distorsión de la transferencia, a diferencia de las técnicas convencionales de transferencia de proteínas (incluidas húmedas, semihúmedas y semisecas) que utilizan electrodos inertes que generan oxígeno. Con el sistema de inmunotransferencia seca iBlot 2, el tiempo de transferencia se reduce debido a una menor distancia entre los electrodos, una intensidad del campo alta y una corriente alta. Resulta sencillo evitar las burbujas de aire atrapadas que con frecuencia se crean durante la preparación manual de las capas del sándwich de inmunotransferencia gracias a nuestro diseño único de eliminación de burbujas que potencia una transferencia completa y uniforme.
  • Sistema sencillo y fácil de usar
  • Transferencia de proteínas completa en 7 minutos o menos
  • Alta sensibilidad de detección y transferencia uniforme
  • Mayor reproducibilidad y fiabilidad de la inmunotransferencia
  • Tipos de membranas y formatos de tamaños de gel flexibles
  • Capacidad para crear nuevos programas personalizados
  • Notas de aplicación y tutorial integrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de geles iBlot 2
• Pilas de transferencia iBlot 2, nitrocelulosa, tamaño normal (dos cajas, 20 pilas)
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Gel Compatibility Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, Midi, Mini, gel de tricina, gel de Tris-acetato, gel de Tris-glicina
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Seco
Línea de productos iBlot2
Running Time ∼7 min
Capacidad de procesamiento 1 gel medio o 2 minigeles
Tipo Kit de inicio
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo