Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 RNA IQ Starter Kit
Código de producto. 15753679
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio de ARN IQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15753679
Marca: Invitrogen™ Q33229
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con el fluorímetro Qubit 4.
El kit de inicio Qubit 4 IQ de ARN incluye:
  • Un fluorímetro Qubit 4 (n.º cat. Q33226)
  • Tubos de ensayo Qubit (conjunto de 500) (n.º cat. Q32856)
  • Kit de ensayo Qubit IQ de ARN, 275 ensayos (Cat. cat. 33222)
El fluorímetro Qubit 4 es la última versión del popular fluorímetro Qubit diseñado para medir con precisión la cantidad de ADN, ARN y proteínas, y ahora también la integridad y calidad del ARN, utilizando los ensayos Qubit altamente sensibles. El fluorímetro Qubit 4 se rediseñó para la ejecución del ensayo Qubit IQ de RNA (integridad & calidad). El fluorímetro Qubit 4 y el kit de ensayo IQ de ARN funcionan en conjunto para distinguir con precisión el ARN intacto del degradado en tan solo dos pasos sencillos.
En todos los ensayos Qubit, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra está indicada por un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se vincula con el objetivo, lo que minimiza los efectos de los contaminantes sobre el resultado. Los sencillos menús de la pantalla táctil facilitan la selección y la ejecución de los ensayos que necesita, y los resultados se muestran en cuestión de segundos
Las características clave del fluorímetro Qubit 4 incluyen:
  • Cuantificación de ADN, ARN y proteínas de forma rápida y altamente precisa en menos de tres segundos por muestra
  • Mide el ARN intacto en menos de 5 segundos por muestra
  • Altos niveles de precisión con solo 1–20 μl de muestra, incluso con muestras muy diluidas
  • La calculadora de reactivos integrada genera rápidamente instrucciones de preparación de la solución de trabajo Qubit
  • Almacena el resultado de hasta 1000 muestras
  • Gran pantalla táctil vanguardista a color de 5,7 pulgadas para facilitar el desplazamiento por el flujo de trabajo
  • Los gráficos mostrados indican si las muestras se encuentran dentro o fuera del intervalo extendido
  • Tamaño compacto que ahorra espacio de trabajo
  • Exporta los datos a una unidad USB o directamente al ordenador mediante un cable USB
  • Posibilidad de personalizar el fluorímetro Qubit con los ensayos que se realizan con más frecuencia, añadir nuevos ensayos o incluso crear ensayos propios con la herramienta web y el software MyQubit
  • Varios idiomas disponibles, como inglés, francés, español, italiano, alemán, chino simplificado y japonés
El fluorímetro Qubit 4 también puede utilizarse para medir directamente la fluorescencia de las muestras utilizando el modo FLuorímetro. Además, también se puede medir la calidad de partículas Ion Sphere en el fluorímetro Qubit 4 mediante el kit de control de calidad Ion Sphere antes de realizar una secuenciación en el secuenciador Ion PGM.
Ofrece resultados más precisos que con absorbancia UV a bajas concentraciones
El fluorímetro Qubit 4 es mucho más sensible que la absorbancia UV, que mide cualquier absorbente a 260 nm, incluido el ADN, el ARN, las proteínas, los nucleótidos libres o el exceso de sales. Además, la espectrofotometría de UV a menudo no es suficientemente sensible para medir con precisión bajas concentraciones de ADN y ARN. Con el fluorímetro Qubit, mejorará su investigación con mediciones más precisas, ya que los colorantes de los kits de ensayo Qubit solo producen fluorescencia cuando se unen a la molécula seleccionada (ADN, ARN o proteína) de la muestra. De esta forma, no tendrá que repetir el trabajo debido a mediciones inexactas.
Medición rápida, sencilla y precisa de la calidad del ARN
El ensayo IQ de ARN Qubit proporciona un método rápido y sencillo para comprobar si una muestra de ARN se ha degradado. El ensayo utiliza dos colorantes exclusivos: uno que se une a ARN intacto de gran tamaño y otro que se une selectivamente a ARN pequeño y degradado. Utilizados a la vez, le permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de una muestra de ARN. Para su uso, simplemente añada sus muestras a la solución de trabajo de IQ de ARN y, a continuación, mida en el fluorímetro Qubit 4.
Ahorre muestras y espacio de trabajo
El fluorímetro Qubit 4, con su cuidado diseño requiere muestras de 1–20 μl únicamente. Está diseñado para su uso a temperatura ambiente y ocupa solo una pequeña cantidad de espacio en la mesa de trabajo. El fluorímetro Qubit 4 incorpora una óptica avanzada y algoritmos de análisis de datos, y viene equipado con una unidad de memoria flash USB y un cable para la transferencia de datos a Excel™ y para descargas de software, así como con una fuente de alimentación universal, cuatro adaptadores de enchufe y la certificación CE electromagnética.
Las mediciones de una sola muestra son muy sencillas
Este fluorímetro es fácil de utilizar y se combina con procedimientos de ensayo rápidos y sencillos. El instrumento realiza automáticamente los cálculos y ajustes. Los ensayos Qubit que se utilizan con el fluorímetro Qubit 4 se realizan todos ellos usando el mismo protocolo general, que utiliza un sencillo formato de combinación y lectura con tiempos de incubación de solo 2 minutos para ensayos de ADN y ARN. Se requieren tubos delgados de PCR de 500μ l (n.º cat. Q32856).
A continuación, se indican las especificaciones del sistema:
  • Dimensiones del instrumento (An x P x Al): 5,4 x 10 x 2,2 in. (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm)
  • Peso: 743 g
  • Rango dinámico: 5 órdenes de magnitud
  • Tiempo de procesamiento: ≤segundos/muestra
  • Fuentes de luz: LED azul (máx. ∼470 nm), LED rojo (máx. ∼635 nm)
  • Filtros de excitación: azul (430–495 nm), rojo (600–645 nm)
  • Filtros de emisión: verde (510–580 nm), rojo (665–720 nm)
  • Detectores: fotodiodos, capacidad de medición de 300–1.000 nm
  • Tiempo de calentamiento: Unidad de memoria flash USB: 4 GB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar los kits de ensayos de ADN Qubit a -20 °C.
Excitation Wavelength 470 nm (LED azul), 635 nm (LED rojo)
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit
Línea de productos Qubit™
Tipo Kit de inicio de ARN IQ
Intervalo dinámico 5 órdenes de magnitud
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas
Memoria Unidad de memoria flash USB de 4 GB.
Sistema óptico Filtros de misión: verde (510-580 nm), rojo (665-720 nm), Filtros de excitación: azul (430-495 nm), rojo (600-645 nm), Fuentes de luz LED: azul (máx. ∼470 nm), rojo (máx. ∼635 nm), Detectores de fotodiodos: Rango de 300-1.000 nm
Tiempo de procesamiento Segundos por muestra
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de calentamiento < 35 s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,4 in(an.) x 10 in(p.) x 2,2 in(alt.) (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm)
Peso (métrico) 743 g