Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio del dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap, SYBR Safe al 2%
Código de producto. 15746558
Change view
Click to view available options
Tensión máx.:
240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión máx. unitSize
15746558 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis) cada uno
1 options
Código de producto. 15746558
Marca: Invitrogen™ G8152ST
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
Diseñado para realizar electroforesis en gel de agarosa E-Gel™ rápidas y cómodas, desde la carga de muestras de ADN hasta la captura de imagen en gel. Incluye geles de agarosa E-Gel SYBR Safe al 2%.
El kit de inicio del dispositivo de electroforesis Invitrogen E-Gel Power Snap, SYBR al 2%, proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente los geles de agarosa prefundidos E-Gel EX al 2% en el dispositivo.
El kit incluye:
  • 18 geles de agarosa E-Gel con SYBR Safe, 2% (n.º de de cat. G521802)
  • Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de de cat. G8100)
  • Estándar de ADN E-Gel de 50 bp con tampón de carga de muestras E-Gel (1X) (n.º de de cat. 10488099)
Garantía
Garantía de 1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Un dispositivo de electroforesis
• 18 geles E-Gel SYBR Safe al 2 %
• Un vial de estándar de ADN E-Gel de 50 bp
• Un adaptador de alimentación
• Un par de gafas de visualización
• Un E-Gel Go! E-Gel Go!
Almacenar a temperatura ambiente.
Tamaño de gel Mini
Tipo Kit de inicio de dispositivo de electroforesis
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis)