Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 2%
Descripción
Includes
Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 2% agarose gels on the device.
El kit de inicio de dispositivo de electroforesis Invitrogen E-Gel Power Snap, EX 2%, proporciona todo lo necesario para empezar a utilizar rápidamente en el sistema geles de agarosa prefundidos E-Gel EX 2% en el dispositivo.
El kit incluye:
- 10 geles de agarosa E-Gel EX, 2% (n.º de cat. de cat. G401002)
- Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de de cat. G8100)
- Estándar de ADN E-Gel de 50 bp con tampón de carga de muestras E-Gel (1x) (n.º de de cat. 10488099)
- Cuchilla para abrir el gel (n.º de de cat. EI9010)
Garantía
Garantía de 1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel EX 2% gels • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 knife Store at room temperature. |
| Tipo | Kit de inicio de sistema de electroforesis |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tensión máx. | 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis) |
| Tensión | 240 VAC |