Descripción
- Los agitadores de microplacas con incubación están optimizados para agitar microplacas, placas de pocillos profundos o microtubos
- Indicadores LED de temperatura, velocidad y tiempo
- Temporizador con alarma sonora
- Disponible con tapa opaca para muestras sensibles a la luz
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 100 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5°C a 65 °C |
| Amperaje | 5 A |
| Admite | Microplacas, gradillas de microtubos |
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Fondo (imperial) | 17,00 in |
| Fondo (métrico) | 43,20 cm |
| Mostrar más |