Learn More
Phasemaker™ Sistema completo de reactivo TRIzol™ y tubos Phasemaker™
Descripción
Includes
Un frasco de reactivo TRIzol de 100 ml y una bolsa de 100 tubos Phasemaker
Se trata de un sistema completo que incluye el reactivo TRIzol™ y los tubos Phasemaker™. El reactivo TRIzol ofrece mejor capacidad de lisis, incluso con tipos de muestras difíciles. Los tubos Invitrogen™ Phasemaker contienen un polímero que separa y aísla con claridad la fase acuosa superior de la mezcla de TRIzol de la fase orgánica que se encuentra debajo, lo que facilita el pipeteo de la fase superior que contiene el ARN.
El polímero funciona en gradiente de densidad, ya que es más pesado que la fase acuosa, pero más ligero que la fase orgánica; tras la centrifugación, se sitúa entre estas dos capas. Crea un sellado hermético entre las dos fases, lo que facilita el pipeteo de la fase acuosa sin el riesgo de arrastrar contaminantes de la capa orgánica. Por este motivo, los tubos Invitrogen Phasemaker te permiten recuperar la fase acuosa completa, lo que aumenta el rendimiento hasta en un 30 %. Este es un polímero inerte que no interfiere en experimentos posteriores como la PCR. Funciona con muestras recién obtenidas o congeladas (tejido o sangre). También funciona con muestras de tejido tratadas previamente con RNAlater. Los tubos para Invitrogen Phasemaker se suministran ya predispensados. El tamaño del tubo es de 2 ml.
- El sistema completo incluye los tubos de TRIzol y Phasemaker
- Los tubos de Phasemaker se predispensan en tubos de 2 ml
- Crea un sellado hermético entre las fases acuosa y orgánica
- Mayor facilidad para pipetear la fase acuosa completa
- Aumenta el rendimiento hasta en un 30 %
- La integridad del ARN no se ve comprometida
- El sello permanece durante periodos de tiempo más largos, lo que permite aumentar el número de muestras por lote
- Inerte, no interfiere en experimentos posteriores
Garantía
Un año después de su recepción
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 100 ml de reactivo TRIzol y 100 tubos, almacenar a temperatura ambiente |
| Isolation Technology | Organic Extraction |
| Tiempo de purificación | 1 hr. |
| Volumen de elución | 20 to 50 μL |
| Tipo de muestra | Bacteria, Cells, Plants, Tissue, Yeast |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling |
| Cantidad | 100 tubos; 1 frasco de reactivo TRIzol de 100 ml |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |