Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)
Descripción
Includes
Dos módulos Miniblot, 125 ml de tampón de transferencia Bolt™ (20x), 15 ml de antioxidante Bolt™, paquete de 20 membranas de PVDF (0,2 μm)
El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total con el diseño paralelo. El módulo Mini Blot de inmunotransferencia de minigeles es compatible con los geles Bolt™ Bis-Tris Plus y admite un gel por transferencia húmeda. La conexión universal y la junta moldeada permiten que este módulo sea fácil de usar, al tiempo que el núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia húmeda. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en entre 30 y 60 minutos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Bolt™ |
| Cantidad | ≤ Dos módulos blot / cubeta de minigel, un minigel / módulo blot |
| Material | Membrana de PVDF |
| Contenido y almacenamiento | Dos módulos Miniblot 125 ml de tampón de transferencia Bolt™ (20x) 15 ml de antioxidante Bolt™ Paquete de 20 membranas de PVDF (0,2 µm) |
| Modo de transferencia | Húmedo |
| Dimensions (LxW) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Línea de productos | Bolt |