Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga Midi
Código de producto. 12972041 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones: 104 x 153 x 128 mm (Al x An x Pr)
Código de producto.
12972041 Dimensiones: 104 x 153 x 128 mm (Al x An x Pr)
1 options
Código de producto. 12972041
Obtenga la máxima velocidad con el mínimo espacio. La centrífuga Midi de Fisherbrand™ es ideal para protocolos que requieren centrifugaciones rápidas con mayor exigencia de RCF. Ideal para separaciones de células con microfiltro, PCR, aplicaciones clínicas y protocolos de HPLC. Incluye dos rotores: rotor estándar de 12 posiciones con tapa y rotor de tiras de ocho posiciones para cuatro tiras de tubo de 0,2 ml o 32 tubos individuales.
  • Garantía de 5 años
  • El tamaño compacto y el motor sin escobillas permiten un funcionamiento silencioso y un nivel bajo de vibraciones
  • Seleccione y configure el indicador digital de velocidad en RPM o RCF
  • Interruptor de seguridad de inclinación y desequilibrio de las muestras
  • La tapa de bloqueo de seguridad impide la apertura durante el giro del rotor
  • Pantalla retroiluminada que muestra la hora, la velocidad y la información operativa en la misma pantalla
  • Botón de giro rápido para requisitos de centrifugaciones cortas
  • Plástico resistente a los rayos UV, mayor vida útil en condiciones de poca iluminación
  • Pulsador de apertura de la tapa
  • La desactivación manual permite al usuario abrir la tapa en caso de fallo del suministro eléctrico
Especificaciones
Capacidad 12 tubos de 1,5/2 ml (rotor 1), 8 posiciones para 4 tiras de tubos de 0,2 ml o 32 tubos individuales de 0,2 ml (rotor 2)
Vel. máx 12,500 rpm
RCF máx. 9.800 x g
Pantalla Digital
Tipo Centrífuga Midi
Incluye Rotores, adaptadores de tubos 12 x 0,2 ml y 12 x 0,5 ml, adaptador de alimentación universal de doble aislamiento con cuatro conectores macho intercambiables
Requisitos eléctricos 100/240V/50/60 Hz
Fondo (métrico) 171 mm
Intervalo de velocidad máxima De 500 a 12.500 rpm
Rotor incluido
Dimensiones (Al x An x F) 114 x 171 x 203 mm
Para utilizar con (aplicación) Para PCR, separación de microfiltros, aplicaciones clínicas y protocolos HPLC.