Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System Starter Pack
Código de producto. 10090314
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10090314
Marca: Invitrogen™ MPK5000S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Dispositivo de electroporación Neon, pipeta, estación de pipetas, unidad de memoria USB, manual, cable de alimentación, un kit de sistema de transfección Neon de 100 μl (192 reacciones) y un kit de sistema de transfección Neon de 10 μl (192 reacciones)
Sin material de origen animal, sin suero y compatible con kits de purificación de ácidos nucleicos de calidad de transfección, vectores de ARNip y vectores de ADN
El sistema de transfección Neon permite un suministro rápido y eficaz de ácidos nucleicos en todos los tipos de células de mamíferos, incluidas células primarias, células madre y células en las que resulta difícil la transfección. El sistema flexible y abierto permite al usuario realizar transfecciones de alta calidad utilizando protocolos optimizados o definidos por el usuario en tres sencillos pasos con tan solo 2 x 104 células por reacción y un tiempo de reacción de solo 1 segundo. Una nueva cámara de reacción proporciona un aumento dramático en la eficacia de la transfección y la viabilidad celular.
  • Eficaz: hasta un 90 % en muchos tipos de células, incluyendo células difíciles de transfeccionar, células primarias y células madre
  • Flexible: transfecta fácilmente de 2 x 104 células a 6 x 106 células por reacción
  • Sencillo: fácil de usar, con un único kit de reactivos para todos los tipos de células
  • Versátil: el sistema abierto permite optimizar libremente los parámetros de electroporación
  • Electroporación única: a diferencia de las cámaras de electroporación estándar basadas en cubetas, el sistema Neon utiliza una cámara de punta de pipeta patentada y biológicamente compatible que genera un campo eléctrico más uniforme
  • Este diseño permite un mejor mantenimiento de las condiciones fisiológicas, lo que resulta en una supervivencia celular muy alta en comparación con la electroporación convencional
  • Configuración Plug-n-play inmediata: el proceso de transfección no podría ser más sencillo
  • Kit de transfección simplificado para todos los tipos de células
  • Límite de tensión: 0,5-2,5 KV
ARNhc adenoviral, cultivo celular, transfección plasmídica de ARNhc y ARNmi, ARNi, transfección de ARNi, investigación epigenética de ARNi y ARN no codificante, ARNi retroviral, transfecciones de células madre y células primarias, transfección de ARNip sintético, transfección, ARNi vectorial, ARNip
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Amperaje 3,0-6,0 A
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Contenido y almacenamiento El paquete de inicio del sistema de transfección Neon™ incluye:
• 1 dispositivo de electroporación Neon™
• 1 pipeta
• 1 estación de pipetas
• 1 unidad de memoria USB
• 1 manual
• 1 cable de alimentación
También se incluye un kit de sistema de transfección Neon™ de 100 µl (192 reacciones) y un kit de sistema de transfección Neon™ de 10 µl (192 reacciones). Almacenar las cajas de tampones a 4 °C y las cajas de puntas y tubos a temperatura ambiente.
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético
Para utilizar con (equipo) Sistema de transfección Neon™
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Tensión máx. 0,5-2,5 kV
Línea de productos Neón
Tipo de producto Paquete de inicio del sistema de transfección
Pureza Grado de transfección
Cantidad 1 paq.
Tiempo de reacción 1 s
Compatible con suero
Cantidad de material de partida 2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Tipo de sistema Sistema de transfección Neon™
Tensión 100 - 240 VAC
Vataje 300 W
Volumen de la muestra (métrico) 10 µl y 100 µl
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.