Learn More
Corning™ Matraces giratorios ProCulture™
Código de producto. 10138481 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
8 L
8 l
15 L
15 l
36 L
36 l
Diámetro del cuello central (métrico):
100 mm
120 mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del cuello central (métrico) unitSize
10138481 8 l 140 mm cada uno
10168431 15 L 120 mm cada uno
10750383 15 l 140 mm cada uno
10352162 36 L 120 mm cada uno
10006801 8 L 120 mm cada uno
10542112 6 L 120 mm cada uno
10496731 36 L 100 mm cada uno
10240622 15 L 100 mm cada uno
10572492 36 l 140 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10138481
Marca: Corning™ 45048L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
  • Los deflectores mejoran la aireación y la agitación
  • Diseño único del propulsor para una agitación óptima
  • El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
  • Recipientes de vidrio de borosilicato
  • Tapón central del matraz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro del cuello central (métrico) 140 mm
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 29 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) 8 l
Material Vidrio
Altura (métrico) 440 mm
Ángulo del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 234 mm