Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Brazo lateral
Brazo lateral combinado
Brazo lateral doble
Brazo lateral doble para la manipulación de líquidos
Brazo lateral triple
Descripción:
1 tubo
2 tubos; estilo de tubo: Angular
2 tubos; estilo de tubo: recto
3 tubos; estilo de tubo: Angular
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Para utilizar con (equipo):
Matraces giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 15 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 1 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 500 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 8 l y 15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los accesorios con patillas en ángulo doble se pueden utilizar para transferir medios asépticamente dentro o fuera de los matraces giratorios con patillas en ángulo o para inyectar el medio con gases.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Dos tubos de acero inoxidable 316, que se extienden hasta el fondo del matraz, se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 tubos; estilo de tubo: Angular |
| Diámetro del tubo (métrico) | 6,35 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células. |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 3 l |
| Incluye | Inserto, junta tórica, tapón de sellado |
| N.º por caja | Unidad |
| Tipo de producto | Brazo lateral doble |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril |