Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proctolin
Código de producto. 15423289
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 15423289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60532.M
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proctolin modulates interneuronal and neuromuscular synaptic transmission in a wide variety of arthropods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) An insect neuropeptide
Peso molecular 648.76
Tipo de producto Proctolin
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Arg-Tyr-Leu-Pro-Thr