missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROCR Mouse anti-Human, Clone: UMAB201, liquid, UltraMAB™

Código de producto. 17529914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17529914 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17529914

Marca: Origene Technologies UM800093

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a receptor for activated protein C, a serine protease activated by and involved in the blood coagulation pathway. The encoded protein is an N-glycosylated type I membrane protein that enhances the activation of protein C. Mutations in this gene have been associated with venous thromboembolism and myocardial infarction, as well as with late fetal loss during pregcy.

Especificaciones

Antígeno PROCR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB201
Concentración 0.5-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PROCR
N.º de referencia del gen Q9UNN8
Alias de gen CCCA, CCD41, EPCR
Símbolos de los genes PROCR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-210 of human PROCR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.