missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROCR Mouse anti-Human, Clone: UMAB200, liquid, UltraMAB™

Código de producto. 17530165
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17530165 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17530165 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor UM870092

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a receptor for activated protein C, a serine protease activated by and involved in the blood coagulation pathway. The encoded protein is an N-glycosylated type I membrane protein that enhances the activation of protein C. Mutations in this gene have been associated with venous thromboembolism and myocardial infarction, as well as with late fetal loss during pregcy.

Especificaciones

Antígeno PROCR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB200
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PROCR
N.º de referencia del gen Q9UNN8
Alias de gen CCCA, CCD41, EPCR
Símbolos de los genes PROCR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-210 of human PROCR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.