Learn More
PROCR Monoclonal Antibody (OTI3E7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013391
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17545483 30 μL 30 microlitros
17525483 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17545483
Marca: Origene Technologies TA805524S
Mouse Monoclonal Antibody
PROCR Monoclonal antibody specifically detects PROCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno PROCR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Procr
N.º de referencia del gen Q9UNN8
Alias de gen Activated protein C receptor; AI325044; APC receptor; bA42O4.2; CCCA; CCD41; CD antigen CD201; CD201; CD201 antigen; cell cycle, centrosome-associated protein; centrocyclin; Centrosomal protein CCD41; endothelial cell protein C receptor; Endothelial protein C receptor; Epcr; PROCR; protein C receptor; protein C receptor, endothelial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-210of human PROCR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1