missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROCR Monoclonal Antibody (OTI3E7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17525483
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17525483 100 μL 100 microlitros
17545483 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17525483

Marca: Origene Technologies TA805524

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a receptor for activated protein C, a serine protease activated by and involved in the blood coagulation pathway. The encoded protein is an N-glycosylated type I membrane protein that enhances the activation of protein C. Mutations in this gene have been associated with venous thromboembolism and myocardial infarction, as well as with late fetal loss during pregcy.

Especificaciones

Antígeno PROCR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PROCR
N.º de referencia del gen Q9UNN8
Alias de gen CCCA, CCD41, EPCR
Símbolos de los genes PROCR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-210 of human PROCR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10544
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.