missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Procion Blue HB

Código de producto. 16458916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458916

Marca: MedChemExpress HYD0965

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Procion Blue HB (Reactive Blue 2) is a purinergic antagonist.

Especificaciones

Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 774.16 g/mol
CAS 12236-82-7
Sinónimo Reactive Blue 2
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado