Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal ProcessLine
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabeza de cierre de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bajo mantenimiento
- Electrodo combinado de metal
- Cuerpo de vidrio
- Referencia Silamid™
- Diafragma de 2 orificios
- Sistema de referencia DuraLid
- Disco de platino del sensor
- Cabeza de cierre de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabeza de cierre de rosca |
| Material | Eje de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 130 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |