missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Procalcitonin Antibody (6f10) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173525 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173525

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB11013044JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Procalcitonin Monoclonal antibody specifically detects Procalcitonin in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Procalcitonin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6f10
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CALC1, CALCA, Calcitonin 1, calcitonin gene-related peptide 1, CGRP, Katacalcin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fragments of human Procalcitonin conjugated with carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 796
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.