missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Procaine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200097754
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16460988 5 g 5 g
16422229 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460988

Marca: Medchem Express HYB0546A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.

Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Procaine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 51-05-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (183.30 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 272.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.77
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.