Learn More
Probucol, MedChemExpress
Código de producto. 16478276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16478276 100 mg 100 miligramos
16492116 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16478276
Marca: Medchem Express HYB0388
MedChemExpress Probucol (DH-581) is an anti-hyperlipidemic drug by lowering the level of cholesterol in the bloodstream by increasing the rate of LDL catabolism.
Probucol (DH-581) is an anti-hyperlipidemic drug by lowering the level of cholesterol in the bloodstream by increasing the rate of LDL catabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probucol
CAS 23288-49-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H48O2S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo DH-581
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.48 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C
Peso molecular (g/mol) 516.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism