Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
150 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
50 ml
Descripción
- La resina quelante de níquel ProBond™ es una resina de afinidad cargada de níquel que se utiliza para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis).
- Las proteínas ligadas a la resina pueden eluirse con tampón de pH bajo o por competencia con imidazol o histidina
- La purificación en un solo paso se puede realizar tanto en condiciones nativas como desnaturalizantes
- La resina ProBond™ utiliza el ácido inodiacético (IDA) del ligando quelante unido a una resina de agarosa al 6 % altamente entrecruzada.
- Adecuada para su uso en aplicaciones de flujo por gravedad, lotes y FPLC.
- Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La resina ProBond™ está precargada y es capaz de unir de 1 a 5 mg de proteína recombinante por cada 1 ml de resina. Se proporciona como una pulpa al 50 % en etanol al 20%. La resina aparecerá de color azul cuando se cargue con Ni2+. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de la resina ProBond™ durante seis meses si se almacenan correctamente. |
| Fase estacionaria | Quelante de níquel |
| Línea de productos | ProBond |
| Tipo | Resina |
| Cantidad | 150 ml |
| Formulario | Suspensión |
| Tipo de columna | Columna de afinidad |