Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420
Código de producto. 10563303
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
120 mm
120 mm
190 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, plástico, Plastic
Metal
Vidrio
Incluye:
Cable
Cable, certificado de calibración
Sin cable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Material Incluye unitSize
10563303 190 mm Vidrio Sin cable cada uno
10206892 120 mm Metal Cable cada uno
10573303 120 mm Acero inoxidable, plástico, Plastic Cable 1 PCS
10553303 120 mm Acero inoxidable Sin cable 1 PCS
11773499 120 mm Metal Cable, certificado de calibración cada uno
5 options
Código de producto. 10563303
Marca: Ebro Electronic™ 13415419
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Diámetro de la sonda (métrico) 8 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria
Altura (métrico) 22 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Incluye Sin cable
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud de la sonda (métrico) 190 mm
Material Vidrio
Modelo TPX 300
Tipo de sonda Glass-protected
Peso (métrico) 0.25 kg
Tipo de producto TPX 300 Glass-coated Probe
Descripción Without cable
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C
Para utilizar con (equipo) TFX 410-1, TFX 420
Exactitud DIN IEC 584, Class 1
Anchura (métrico) 22 mm