Learn More
Velp Scientifica™ Cable de extensión de sonda
Código de producto. 15389514 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15389514
Marca: Velp Scientifica™ A00000002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Termorregulador digital VTF y VTF EVO
  • Para usar con termorregulador digital VTF.
  • Para su uso con termorregulador digital VTF EVO.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termorregulador digital VTF y VTF EVO
Longitud (métrico) 1 mm
Tamaño 39,4 in
Tipo Accesorio, sonda