Learn More
Thermo Scientific™ Placa de agar irradiada (triple envoltura) Pro-tect
Descripción
Disfrute de la confianza de sala limpia de siguiente nivel con la placa de agar irradiada (triple envoltura) Thermo Scientific™ Oxoid™, completa con neutralizadores para inactivar los posibles restos de desinfectantes y conservantes. La placa contiene agar de triptona de soja para permitir el crecimiento de una gran variedad de organismos.
Utilice la placa de agar irradiada Pro-tect (triple envoltura) para una monitorización medioambiental y un control de esterilidad sin esfuerzo, neutralizando los posibles restos de desinfectantes y conservantes.
- Estériles: las placas están irradiadas y envueltas en tres capas en envase transparente.
- Uniforme: con los procedimientos automatizados de fabricación se asegura en cada placa una capa de agar lisa y distribuida de manera uniforme.
- Optimizados: todos los productos pasan pruebas de control de calidad cuantitativo mediante un inóculo a bajas dosis para garantizar su óptimo rendimiento.
- Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Placa de agar irradiada (triple envoltura) Pro-tect |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Triple envoltura: irradiada |
| Cantidad | 10/paq. |