Learn More
Techsit™ Silla baja para laboratorio. Serie Pro-Tech
Código de producto. 16563904
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Con reposabrazos:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Con reposabrazos unitSize
16563904 Gris No cada uno
16543904 Negro No cada uno
16553904 Negro Sí cada uno
16573904 Gris Sí cada uno
4 options
Código de producto. 16563904
Marca: Techsit™ TS7001G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla baja ergonómica avanzada para laboratorio, tapizada con vinil antimicrobiano
  • Silla baja ergonómica con ruedas, tapizada con vinilo.
  • Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
  • Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Gris
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento Desk Height
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl