Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie Pro-Tech
Código de producto. 16533914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Con reposabrazos:
No
Sí
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Con reposabrazos Con ruedas giratorias unitSize
16533914 Gris No Sí cada uno
16503914 Negro No Sí cada uno
16513914 Gris No No cada uno
16523914 Gris Sí No cada uno
16583904 Negro No No cada uno
16593904 Negro Sí Sí cada uno
6 options
Código de producto. 16533914
Marca: Techsit™ TS7002G/BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla alta ergonómica avanzada para laboratorio, tapizada con vinilo antimicrobiano
  • Silla alta ergonómica tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable.
  • Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
  • Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Gris
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 17 kg
Tipo de rueda Brake Loaded Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl