Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos Vision™
Descripción
- Todos los sueros producidos en conjunción con la sección de referencia sobre Salmonella de la Agencia de Laboratorios Veterinarios de Weybridge, Reino Unido
- La gama incluye un panel completo de antisueros somáticos polivalentes, antisueros somáticos monovalentes, antisueros de flagelos polivalentes y antisueros de flagelos monovalentes para las pruebas tradicionales de aglutinación en portaobjetos
- Vida útil de hasta cinco años desde la fecha de fabricación
Información de órdenes
Se suministra en frascos cuentagotas de 3,0 ml con código de colores
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Detecta | Género Salmonella |
| Tipo de producto | Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Factor Vi |
| Cantidad | 3 mL |