Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos Vision™
Código de producto. 11909064
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Portaobjetos para antisuero polivalente somático polivalente O A - I + VI
Portaobjetos para antisueros monovalentes de Salmonella con flagelo Factor I
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Factor Vi
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo B Factor 4
Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo D Factor 9
Tamaño de la unidad:
3 ml
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11909064 Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo D Factor 9 cada uno
12986197 Portaobjetos para antisuero polivalente somático polivalente O A - I + VI 3 ml
11969054 Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo B Factor 4 cada uno
11939084 Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Factor Vi cada uno
11949104 Portaobjetos para antisueros monovalentes de Salmonella con flagelo Factor I cada uno
5 options
Código de producto. 11909064
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6015
Una gama completa de antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos
  • Todos los sueros producidos en conjunción con la sección de referencia sobre Salmonella de la Agencia de Laboratorios Veterinarios de Weybridge, Reino Unido
  • La gama incluye un panel completo de antisueros somáticos polivalentes, antisueros somáticos monovalentes, antisueros de flagelos polivalentes y antisueros de flagelos monovalentes para las pruebas tradicionales de aglutinación en portaobjetos
  • Vida útil de hasta cinco años desde la fecha de fabricación
Información de órdenes
Se suministra en frascos cuentagotas de 3,0 ml con código de colores
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Detecta Género Salmonella
Tipo de producto Portaobjetos para antisueros somáticos monovalentes Grupo D Factor 9
Cantidad 3 mL