Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ - Kits de reactivos de prueba de látex de E. coli 0157 en azul
Solo hace falta una colonia para la prueba, permitiendo detectar incluso un crecimiento limitado.
50.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Clia Complexity | Media-alta |
Analitos detectables | E. coli serogrupo O157 |
Sensibilidad | 1 |
Tipo | Kit de reactivos de prueba de látex de E. coli O157 en azul |
Código de producto | Marca | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11969044
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.070B |
50 pruebas | Reactivo de látex de E. coli O157 de 3,1 ml, reactivo de látex de control negativo de 1,5 ml, control positivo de 1,5 ml, 25 tarjetas de aglutinación, 75 varillas mezcladoras |
50.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Desarrollado para eliminar la posibilidad de reacciones cruzadas con E. hermanii y otras especies de Escherichia con sorbitol negativo
- Aglutinación de látex
- Resultados de la prueba en 2 minutos
- Complejidad de CLIA: Media-alta
- Sensibilidad del 100 %
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
E. coli serogrupo O157 | |
Kit de reactivos de prueba de látex de E. coli O157 en azul |
Media-alta | |
1 | |
2 min |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ - Kits de reactivos de prueba de látex de E. coli 0157 en azul