Learn More
PRND Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237455 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237455 20 μL 20 microlitros
30235206 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237455
Marca: Proteintech 269471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The PRND antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human PRND. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PRND antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PRND
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 350 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DOPPEL; DPL; MGC41841; PrPLP; dJ1068H6.4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23627
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 17-20, 30 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG