Learn More
Invitrogen™ PRMT5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB845)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00€ - 564.00€
Especificaciones
Antígeno PRMT5
Clon 24GB845
Contenido y almacenamiento -20°C
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30275830
Ver documentos
Invitrogen™
MA557628
100 μL
564.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30275349
Ver documentos
Invitrogen™
MA557629
20 μL
198.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
PRMT5 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
PRMT5 (protein arginine N-methyltransferase 5) is an arginine methyltransferase that can both catalyze the formation of omega-N monomethylarginine (MMA) and symmetrical dimethylarginine (sDMA), with a preference for the formation of MMA. PRMT5 specifically mediates the symmetrical dimethylation of arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 and Sm D3; such methylation is required for the assembly and biogenesis of snRNP core particles.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Invitrogen™ PRMT5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB845)