missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRMT5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17288573 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17288573 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17288573 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5115796

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PRMT5.

PRMT5 (protein arginine N-methyltransferase 5) is an arginine methyltransferase that can both catalyze the formation of omega-N monomethylarginine (MMA) and symmetrical dimethylarginine (sDMA), with a preference for the formation of MMA. PRMT5 specifically mediates the symmetrical dimethylation of arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 and Sm D3; such methylation is required for the assembly and biogenesis of snRNP core particles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PRMT5
N.º de referencia del gen O14744, Q8CIG8
Alias de gen 72 kDa ICln-binding protein; EC 2.1.1.125; histone-arginine N-methyltransferase PRMT5; HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5; HRMT1L5; hypothetical protein; I79_013398; IBP72; Jak-binding protein 1; JBP1; PRMT5; protein arginine methyltransferase 5; protein arginine N-methyltransferase 5; Protein arginine N-methyltransferase 5, N-terminally processed; protein arginine N-methyltransferase 5-like; shk1 kinase-binding protein 1 homolog; Skb1; SKB1 homolog; SKB1Hs
Símbolos de los genes PRMT5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PRMT5(Accession O14744), corresponding to amino acid residues G466-Q516.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10419, 27374, 364382
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.