missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRMT5 Antibody (RAB-C136) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Descripción
PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Mass Spectrometry,ChIP assay (ChIP),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRMT5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RAB-C136 |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5,72 kDa ICln-binding protein, HRMT1L5, IBP72, Jak-binding protein 1, JBP1, protein arginine methyltransferase 5, protein arginine N-methyltransferase 5, Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, SKB1, skb1 (S. pombe) homolog, SKB1 homolog (S. pombe), SKB1HsSKB1 homolog |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing PRMT5 protein under non-denaturing conditions. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?