Learn More
PRM1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16884984 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884984 150 μL 150 microlitros
16894984 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16884984
Marca: Proteintech 156971AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The PRM1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PRM1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PRM1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PRM1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 553 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5619
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG