missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKD3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Abnova™

Código de producto. 16137950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16137950 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16137950

Marca: Abnova PAB30557.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human PRKD3.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno PRKD3
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human PRKD3.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:20-1:50), Immunofluorescence (1-4 ug/mL), The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
N.º de referencia del gen O94806
Alias de gen EPK2/PKC-NU/PKD3/PRKCN/nPKC-NU
Símbolos de los genes PRKD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human PRKD3.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.