missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKD3/nPKC nu Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153565 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153565 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP297269CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRKD3/nPKC nu Polyclonal antibody specifically detects PRKD3/nPKC nu in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRKD3/nPKC nu
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, EPK2PKD3, nPKC-nu, PKC-NU, PRKCNnPKC-NU, Protein kinase C nu type, protein kinase C, nu, protein kinase D3, Protein kinase EPK2, protein-serine/threonine kinase, serine/threonine-protein kinase D3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRKD3/nPKC nu fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.