Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división PRKCD
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | proteína quinasa C, delta |
| Alias de gen | MAY1,MGC49908,PKCD,nPKC-delta |
| Símbolo de gen | PRKCD |
| ID de gen (Entrez) | 5580 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |