missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKACA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16845605 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16845605 20 μL 20 microlitros
16835605 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16845605

Marca: Proteintech 273981AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Protein kinase A (PKA, cAMP-dependent protein kinase) is a key element of a ubiquitous signaling pathway important in the cell cycle, cellular communication, memory formation and behavior. PKA is composed of two catalytic (PKAc; Protein Kinase A catalytic subunit) and two regulatory subunits (PKAr). Upon binding cAMP, the complex dissociates to PKAr dimer and two activated PKAc ser/thr protein kinase catalytic monomers. The released PKAc can translocate into the nucleus and exert a regulatory role in the activation of multiple nuclear hormone receptors. However, PKAc-mediated activation of tonicity-dependent gene expression is cAMP independent. Humans express three types of PKAc subunit - PKAc alpha is present in most human tissues, PKAc beta and gamma are tissue-specific, the later is found in testes.

Especificaciones

Antígeno PRKACA
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PRKACA
N.º de referencia del gen P17612
Alias de gen PKA C alpha, PKACA, PRKACA
Símbolos de los genes PRKACA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PRKACA Fusion Protein Ag26392
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.