missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pritelivir, MedChemExpress

Código de producto. p-200097541
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469027 5 mg 5 miligramos
16466438 10 mg 10 miligramos
16436726 100 mg 100 miligramos
16402547 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469027

Marca: Medchem Express HY15303

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.

Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pritelivir
Forma física Powder
CAS 348086-71-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AIC316 BAY 57-1293
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM)
SMILES O=C(N(C1=NC(C)=C(S(=O)(N)=O)S1)C)CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 402.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.49
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.