Learn More
Pritelivir, MedChemExpress
Código de producto. 16436726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16436726 100 mg 100 miligramos
16469027 5 mg 5 miligramos
16466438 10 mg 10 miligramos
16402547 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16436726
Marca: Medchem Express HY15303
MedChemExpress Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pritelivir
Forma física Powder
CAS 348086-71-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AIC316 BAY 57-1293
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM)
SMILES O=C(N(C1=NC(C)=C(S(=O)(N)=O)S1)C)CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 402.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.49
Porcentaje de pureza 98.02%