Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Código de producto. 16394006 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
1000
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Cierre incluido:
Sin tapas
Tapas separadas incluidas
Unit Size:
paquete de 1000
paquete de 750
Product Code. Color Cantidad Cierre incluido unitSize
16394006 Verde claro 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
15487594 Aguamarina - - paquete de 1000
16363946 Beige 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15497594 Azul - - paquete de 1000
16373946 Azul 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15407604 Verde - - paquete de 1000
16383946 Verde 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15417604 Gris - - paquete de 1000
16393946 Gris 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15427604 Lila - - paquete de 1000
16303956 Lavanda 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15437604 Naranja - - paquete de 1000
16313956 Verde claro 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15447604 Rosa - - paquete de 1000
16323956 Lila 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15457604 Canela - - paquete de 1000
16333956 Naranja 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15471820 Blanco - - paquete de 1000
16343956 Rosa 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
15477604 Amarillo 1000 - paquete de 1000
16353956 Canela 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
16363956 Blanco 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
16104027 Amarillo 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Sin tapas paquete de 750
16373956 Beige Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16383956 Azul Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16393956 Verde Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16303966 Gris Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16313966 Lavanda Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16323966 Verde claro Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16333966 Lila Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16343966 Naranja Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16353966 Rosa Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16363966 Canela Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16373966 Blanco Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16383966 Amarillo Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Sin tapas paquete de 1000
16393966 Beige Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16303976 Azul Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16313976 Verde Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16323976 Gris Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16333976 Lavanda Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16343976 Verde claro Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16353976 Lila Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16363976 Naranja Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16373976 Rosa Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16383976 Canela Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16393976 Blanco Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16303986 Amarillo Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. Tapas separadas incluidas paquete de 1000
16344006 Beige 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16354006 Azul 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16364006 Verde 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16374006 Gris 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16384006 Lavanda 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16304016 Lila 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16314016 Naranja 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16324016 Rosa 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16334016 Canela 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16344016 Blanco 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
16327025 Amarillo 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total Tapas separadas incluidas paquete de 750
58 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16394006
Brand: Epredia™ B851100LG
This item is not returnable. View return policy
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes de inclusión PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo. Los casete de inclusión PrintMate también están disponibles sin tapas para ofrecer una opción de uso económico con tapas metálicas reutilizables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de poro Orificios redondos
Cierre incluido Tapas separadas incluidas
Cantidad 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Tipo de tapón Reversible
Compatible con PrintMate
Color Verde claro
Tipo de producto Cassette de inclusión