Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Código de producto. 16353976 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
1000
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Cierre incluido:
Sin tapas
Tapas separadas incluidas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
Código de producto. 16353976
Marca: Epredia™ B851070LI
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes de inclusión PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo. Los casete de inclusión PrintMate también están disponibles sin tapas para ofrecer una opción de uso económico con tapas metálicas reutilizables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Orificios redondos
Cierre incluido Tapas separadas incluidas
Cantidad Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tipo de tapón Reversible
Compatible con PrintMate
Color Lila
Tipo de producto Cassette de inclusión